1-Aminobenzotriazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-amine
OR5609-1G
OR5609-250MG
OR5609-5G
APOSOR5609-1GEA
109
EUR
APOSOR5609-1G
APOSOR5609-250MG
APOSOR5609-5G
1-Aminobenzotriazol 97%
1-Aminobenzotriazole
Formula:
C₆H₆N₄ Pto. de fusión: 81…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132902 Núm. CAS: 1614-12-6 |