Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl2-chloro-4-thiazolecarboxylate
OR5610-1G OR5610-5G
APOSOR5610-1GEA 26.1 EUR
APOSOR5610-1G APOSOR5610-5G
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate
Formula: C₅H₄ClNO₂S
MW: 177,6088 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659909
Núm. CAS: 850429-61-7