Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-1GEA 26.1 EUR
APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,1393 g/mol
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657433
Núm. CAS: 113853-16-0