Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
OR5612-1G OR5612-5G OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5612-1G APOSOR5612-5G APOSOR5612-25G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00602139
Núm. CAS: 32955-21-8