4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5613-1G OR5613-250MG OR5613-5G
APOSOR5613-1GEA 78.3 EUR
APOSOR5613-1G APOSOR5613-250MG APOSOR5613-5G
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₈BrClO₂S
Pto. Ebullición: 101…104 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204178
Núm. CAS: 175278-24-7
UN: 3261
ADR: 8,III