Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₅BrN₂O₂S
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00137990
Núm. CAS: 850429-60-6