3-Amino-5-terc-butilisoxazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 321 EUR
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-terc-butilisoxazol 97%
3-Amino-5-terc-butilisoxazol
Formula: C₇H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055620
Núm. CAS: 55809-36-4