2-Cloro-4-metoxipiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5617-1G OR5617-5G OR5617-25G
APOSOR5617-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5617-1G APOSOR5617-5G APOSOR5617-25G
2-Cloro-4-metoxipiridina 98%
2-Cloro-4-metoxipiridina
Formula: C₆H₆ClNO
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093951
Núm. CAS: 17228-69-2