Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 66.9 EUR
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659910
Núm. CAS: 850429-62-8