7-Clorooxindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Chloroindolin-2-one
OR5622-1G OR5622-5G OR5622-25G
APOSOR5622-1GEA 0 EUR
APOSOR5622-1G APOSOR5622-5G APOSOR5622-25G
7-Clorooxindol 98%
7-Clorooxindol
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,5923 g/mol
Pto. de fusión: 221…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656001
Núm. CAS: 25369-33-9