3-Bromo-5-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzene
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 37.7 EUR
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Bromo-5-nitrotolueno 98%
3-Bromo-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. Ebullición: 269…270 °C
Pto. de fusión: 81…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659815
Núm. CAS: 52488-28-5
EINECS: 257-955-3