1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5627-1G OR5627-5G
APOSOR5627-1GEA 123 EUR
APOSOR5627-1G APOSOR5627-5G
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₆BrNO₄S
MW: 280,0958 g/mol
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054605
Núm. CAS: 94832-06-1