Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 55.1 EUR
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 186…189 °C
Densidad: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006624
Núm. CAS: 100-72-1