Tiazolidina-2,4-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
OR5630-100G OR5630-1KG OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA 132 EUR
APOSOR5630-100G APOSOR5630-1KG APOSOR5630-500G
Tiazolidina-2,4-diona 98%
Tiazolidina-2,4-diona
Formula: C₃H₃NO₂S
MW: 117,13 g/mol
Pto. Ebullición: 178…179 °C/19mmHg
Pto. de fusión: 125…127 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005478
Núm. CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2