trans-4-Aminociclohexanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 168 EUR
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminociclohexanol 97%
trans-4-Aminociclohexanol
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 124 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 108…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067698
Núm. CAS: 27489-62-9
EINECS: 249-492-8
UN: 3259
ADR: 8,III