1-(2-Metoxifenil)-2-tiourea
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxifeniltiourea, N-(2-Metoxifenil)tiourea
OR5634-1G OR5634-5G
APOSOR5634-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5634-1G APOSOR5634-5G
1-(2-Metoxifenil)-2-tiourea
1-(2-Metoxifenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
MW: 182.25 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Pto. de fusión: 156
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022162
Núm. CAS: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III