2,3-Dimetil-5-nitroindol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dimetil-5-nitro-1H-indol
OR5638-250MG OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA 0 EUR
APOSOR5638-250MG APOSOR5638-5G
2,3-Dimetil-5-nitroindol
2,3-Dimetil-5-nitroindol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Pto. de fusión: 184…192 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022708
Núm. CAS: 21296-94-6
EINECS: 244-321-6