4-Bromoindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1H-indole
OR5639-25G OR5639-5G OR5639-100G
APOSOR5639-25GEA 128 EUR
APOSOR5639-25G APOSOR5639-5G APOSOR5639-100G
4-Bromoindol 98%
4-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671502
Núm. CAS: 52488-36-5