Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5640-5G OR5640-1G OR5640-10G
APOSOR5640-5GEA 97.3 EUR
APOSOR5640-5G APOSOR5640-1G APOSOR5640-10G
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Formula: C₅H₁₃ClN₂
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320505
Núm. CAS: 24214-72-0