Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5641-1G OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5641-1G APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060160
Núm. CAS: 24214-73-1
UN: 3263
ADR: 8,II