2-Cloro-4-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Cloro-4-iodopiridina
2-Cloro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Pto. de fusión: 41…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861983
Núm. CAS: 153034-86-7