Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5652-1G OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA 0 EUR
APOSOR5652-1G APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01701566
Núm. CAS: 3235-68-5