2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Morpholinoacetic acid hydrochloride, Morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride, 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
OR5654-1G OR5654-10G OR5654-5G
APOSOR5654-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5654-1G APOSOR5654-10G APOSOR5654-5G
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₃
MW: 181,616 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03540888
Núm. CAS: 89531-58-8