4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
OR5658-1G OR5658-5G
APOSOR5658-1GEA 32.1 EUR
APOSOR5658-1G APOSOR5658-5G
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Formula: C₇H₁₂N₂S
MW: 156,25 g/mol
Pto. de fusión: 99…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051644
Núm. CAS: 74370-93-7