Indol-2-carbaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 102 EUR
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indol-2-carbaldehído
Indol-2-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001425
Núm. CAS: 19005-93-7