[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
OR5663-250MG OR5663-100MG OR5663-1G
APOSOR5663-250MGEA 104 EUR
APOSOR5663-250MG APOSOR5663-100MG APOSOR5663-1G
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine
Formula: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801045
Núm. CAS: 55556-57-5