Ácido 5-metil-2-tiofenborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
Ácido 5-metil-2-tiofenborónico 97%
Ácido 5-metil-2-tiofenborónico
Formula: C₅H₇BO₂S
MW: 141.99 g/mol
Pto. de fusión: 160…165 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318166
Núm. CAS: 162607-20-7