3-Methyl-6-nitrocoumarin 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5669-1G OR5669-5G OR5669-25G
APOSOR5669-1GEA 136 EUR
APOSOR5669-1G APOSOR5669-5G APOSOR5669-25G
3-Methyl-6-nitrocoumarin 95+%
3-Methyl-6-nitrocoumarin
Formula: C₁₀H₇NO₄
Pto. de fusión: 220…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941323
Núm. CAS: 95532-74-4