(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5671-1G OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA 184 EUR
APOSOR5671-1G APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02656617
Núm. CAS: 128802-95-9