3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Benzyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
OR5674-1G OR5674-500MG OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA 35 EUR
APOSOR5674-1G APOSOR5674-500MG APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,3 g/mol
Pto. de fusión: 232…234 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047643
Núm. CAS: 86-44-2