Bis(3-pyridylmethyl)amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 85.7 EUR
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C/0,3mmHg
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038043
Núm. CAS: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5