Ácido 3-acetil-fenil-borónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
OR5678-100G OR5678-25G OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA 232 EUR
APOSOR5678-100G APOSOR5678-25G APOSOR5678-5G
Ácido 3-acetil-fenil-borónico
3-Acetylphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074678
Núm. CAS: 204841-19-0