3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5681-1G OR5681-250MG
APOSOR5681-1GEA 0 EUR
APOSOR5681-1G APOSOR5681-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Pto. de fusión: 38…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06740321
Núm. CAS: 852227-92-0