2-Amino-3-tenoato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5684-1G OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA 58.2 EUR
APOSOR5684-1G APOSOR5684-250MG
2-Amino-3-tenoato de etilo 97%
2-Amino-3-tenoato de etilo
Formula: C₇H₉NO₂S
Pto. de fusión: 47…48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01566303
Núm. CAS: 31891-06-2