1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5688-10G OR5688-1G OR5688-5G
APOSOR5688-10GEA 490 EUR
APOSOR5688-10G APOSOR5688-1G APOSOR5688-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03371469
Núm. CAS: 193538-28-2