1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Pto. de fusión: 167…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03371463
Núm. CAS: 10315-07-8