4-Bromo-N,N-dimetilbencenosulfonamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl 4-bromobenzenesulphonamide
OR5693-1G OR5693-5G
APOSOR5693-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5693-1G APOSOR5693-5G
4-Bromo-N,N-dimetilbencenosulfonamida 97%
4-Bromo-N,N-dimetilbencenosulfonamida
Formula: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264,14 g/mol
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017834
Núm. CAS: 707-60-8