4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5695-1G OR5695-5G
APOSOR5695-1GEA 30.6 EUR
APOSOR5695-1G APOSOR5695-5G
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01215090
Núm. CAS: 1984-27-6