1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-N-pyrrolidin-1-ylbenzenesulphonamide, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5699-1G OR5699-5G
APOSOR5699-1GEA 125 EUR
APOSOR5699-1G APOSOR5699-5G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,1768 g/mol
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00584577
Núm. CAS: 136350-52-2