4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5700-1G OR5700-5G
APOSOR5700-1GEA 48.2 EUR
APOSOR5700-1G APOSOR5700-5G
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00587586
Núm. CAS: 90944-62-0