4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5701-25G OR5701-5G
APOSOR5701-25GEA 524 EUR
APOSOR5701-25G APOSOR5701-5G
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01215086
Núm. CAS: 1984-28-7