4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 120 EUR
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₁BrClNO₂S
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01215119
Núm. CAS: 98768-71-9