1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 46.4 EUR
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₂S
MW: 304,2034 g/mol
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00194753
Núm. CAS: 834-66-2