4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 101 EUR
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MW: 306,1800 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194739
Núm. CAS: 834-67-3