N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5707-25G OR5707-5G
APOSOR5707-25GEA 238 EUR
APOSOR5707-25G APOSOR5707-5G
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00450587
Núm. CAS: 3609-87-8