4,5-Dibromo-o-xileno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
OR5708-100G
APOSOR5708-100GEA 157 EUR
APOSOR5708-100G
4,5-Dibromo-o-xileno 98+%
4,5-Dibromo-o-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Pto. Ebullición: 278 °C
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082743
Núm. CAS: 24932-48-7