4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-N-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzenesulphonamide, 4-Bromo-N-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)benzenesulphonamide
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 374 EUR
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
MW: 394,400 g/mol
Pto. de fusión: 32…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659896
Núm. CAS: 850429-52-6