4-Iodo-2,5-xilenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimetil-4-iodofenol
OR5710-1G OR5710-5G
APOSOR5710-1GEA 94.8 EUR
APOSOR5710-1G APOSOR5710-5G
4-Iodo-2,5-xilenol 98%
4-Iodo-2,5-xilenol
Formula: C₈H₉IO
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00219922
Núm. CAS: 114971-53-8