4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5712-25G OR5712-5G OR5712-100G
APOSOR5712-25GEA 221 EUR
APOSOR5712-25G APOSOR5712-5G APOSOR5712-100G
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363763
Núm. CAS: 851335-09-6