3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Morpholinosulphonyl)phenyl)boronic acid, 3-(4-Morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR5713-250MG
APOSOR5713-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR5713-250MG
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₅S
MW: 271,09 g/mol
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363748
Núm. CAS: 871329-60-1